Learn More
Khellin, TRC
Artikelnummer. 30179033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179033 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30179033 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK4320001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Khellin (Visammin)
CAS 82-02-0
Summenformel C14 H12 O5
Menge 1 g
Synonym 5H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 4,9-dimethoxy-7-methyl-, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxo-1,8-dioxabenz[f]indene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g]-1,2-chromene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g][1]benzopyran, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furano-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furo-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-6,7-furanochromone, Amicardien, Amicardine, Amikellin, Ammipuran, Ammispasmin, Ammivin, Ammivisnagen, Benecardin, Benekardin, Cardio-khellin, Corafurone, Coronin, Eskel, Gynokhellan, Gynokhellin, Hkelfren, Kalangin, Kelamin, Kelicor, Kelicorin, Kellosal, Keloid, Khelfren, Khelisem, Khellin, Khelline I, Khelloyd, Lynamine, Medekellin, Methafrone, NSC 25509, NSC 37744, NSC 8519, Norkel, Simeskellina, Vasokellina, Visammin, Viscardan, Visnagalin, Visnagen
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1c2OC(=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13)C
IUPAC-Name 4,9-Dimethoxy-7-Methylfuro[3,2-g]Chromen-5-1
Molekulargewicht (g/mol) 260.24
Formelmasse 260.0685