Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody
Ideal for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
Marke:  Epredia™ RM-9106-R7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12306292
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Ki-67 is a nuclear protein, which is expressed in proliferating cells. Ki-67 is preferentially expressed during late G1-, S-, M-, and G2-phases of the cell cycle, while cells in the G0 (quiescent) phase are negative for this protein.
Host Species: Rabbit
Clone: SP6
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
Positive Control: Spleen, tonsil, or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ki-67
Monoclonal
Unconjugated
A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
IVD
Primary
Prediluted
Immunohistochemistry (Paraffin)
SP6
Rabbit
7 mL
Cancer and Tumor Biology
Human
IgG
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado