Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 12683697 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL, 0.5mL
1 mL
7 mL
12 mL
Form:
Concentrated
Liquid
Prediluted
Ready-to-Use
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12683697 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
12314553 100 μL Concentrated -
12693697 1 mL Concentrated 1 Milliliter
12603707 500 μL, 0.5mL Liquid 500 Mikroliter
12306292 7 mL Prediluted 7 Milliliter
12673697 12 mL Ready-to-Use 12 Milliliter
6 options
Artikelnummer. 12683697
Marke: Epredia™ RM9106S0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Ki-67, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
Ki-67 is a nuclear protein, which is expressed in proliferating cells. Ki-67 is preferentially expressed during late G1-, S-, M-, and G2-phases of the cell cycle, while cells in the G0 (quiescent) phase are negative for this protein.
Host Species: Rabbit
Clone: SP6
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
Positive Control: Spleen, tonsil, or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Ki-67
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SP6
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide derived from the human Ki-67 protein
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cancer and Tumor Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG