missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ki67/MKI67 Antibody (CL1234) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76476AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ki67/MKI67 Monoclonal antibody specifically detects Ki67/MKI67 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Ki67/MKI67 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, Ki67, Ki-67, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P46013, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience | |
| 4288 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL1234 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur