Learn More
KIAA1797 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen KIAA1797
Konzentration 850 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Form Liquid
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18038755
Unterlagen ansehen
Proteintech
30140-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18000656
Unterlagen ansehen
Proteintech
30140-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The KIAA1797 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KIAA1797. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KIAA1797 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1797
Western Blot, ELISA
Rabbit
54914
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
850 μg/mL
Liquid
Human, Mouse, Rat
FLJ20375, KIAA1797