Learn More
KIAA1984 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | KIAA1984 |
|---|---|
| Konzentration | 0.26 mg/mL |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16810535
|
Proteintech
20945-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16800535
|
Proteintech
20945-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CCDC183 is a protein coding gene.Spezifikation
| KIAA1984 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q5T5S1 | |
| 84960 | |
| KIAA1984 Fusion Protein Ag15053 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCDC183 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA1984, PARF, RP11 216L13.9 | |
| CCDC183 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |