Learn More
KIF1-binding protein Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18671564 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18671564 50 μg 50 Mikroliter
18641372 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18671564
Marke: Novus Biologicals NBP29711050ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
KIF1-binding protein Polyclonal antibody specifically detects KIF1-binding protein in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen KIF1-binding protein
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias DKFZP586B0923, KBP, KIAA1279, KIF1-binding protein, TTC20
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human KIF1-binding protein (Uniprot#: Q96EK5; Met1-Thr621)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26128
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG