missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kif15-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16469467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16469467 5 mg -
16437006 100 mg 100 Milligramm
16416928 10 mg -
16402987 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16469467 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15948

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Kif15-IN-1 is an inhibitor of the mitotic Kinesin family member 15 (Kif15), and is used for the research of cellular proliferative diseases.

Kif15-IN-1 is an inhibitor of the mitotic Kinesin family member 15 (Kif15), and is used for the research of cellular proliferative diseases.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kif15-IN-1
Physikalische Form Solid
CAS 672926-32-8
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22N4O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.30 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N2)N([C@@H](C(C)C)C(NC3=NC(C)=C(C(OCC)=O)S3)=O)C2=O
Molekulargewicht (g/mol) 430.48
Formelmasse 430.48
Reinheit (%) 99.23%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.