Learn More
KIF16B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00 € - 483.00 €
Spezifikation
Antigen KIF16B
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Form Purified
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18393937
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-04523-20UL
20 μL
204.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18323107
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-04523-100UL
100 μL
483.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
KIF16B Polyclonal specifically detects KIF16B in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KIF16B
Polyclonal
Purified
RUO
Human
C20orf23, chromosome 20 open reading frame 23, dJ971B4.1, FLJ20135, KIAA1590, kinesin family member 16B, kinesin-like protein KIF16B, KISC20ORF, SNX23kinesin motor protein, sorting nexin 23, Sorting nexin-23
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human KIF16B (NP_078980.3).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
55614
IgG
Affinity purified