Learn More
KIF5B Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke:  Proteintech 82485-1-RR-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30233598
  • 149.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The KIF5B antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human KIF5B. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KIF5B antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
KIF5B
Recombinant Monoclonal
1000 μg/mL
KINH; KNS; KNS1; UKHC
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
110-120 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
2B18
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
3799
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody