Learn More
KIF9 Antibody (OTI1A2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen KIF9
Klon OTI1A2
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306324
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45004-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306208
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45004-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
KIF9 Monoclonal antibody specifically detects KIF9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
KIF9
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
64147
IgG1
>95%
Antibody
OTI1A2
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
kinesin family member 9, kinesin protein 9, kinesin-like protein KIF9, MGC104186
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 430-790 of human KIF9 (NP_878905) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.