Learn More
Cytiva KiloBase DNA-Marker
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
- Banden verfärben sich mit ungefähr gleicher Intensität, mit Ausnahme des 1.0-kb-Bandes, das die dreifache Intensität der anderen Banden aufweist
- Besteht aus 11 leicht identifizierbaren Banden bei 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 und 10.0 kb, bei Ausführung auf einer 0.8 % Agarose-Gel
- Nicht für die Quantifizierung des DNA-Gehalts in einer Probe geeignet
- Lieferung in 0.5 μg/°l im TE-Puffer (pH-Wert 8.0) in ausreichender Menge für 100 Beladungen, wobei 1 °l pro Beladung nach dem Mischen mit Tracking-Farbstoff verwendet wird
- Zur schnellen und präzisen Dimensionierung von doppelsträngigen DNA-Fragmenten von 500 bp bis10.0 kb auf Agarose-Gelen
Nicht zur Verwendung in der quantitativen Analyse bestimmt
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.5 μg/μl |
| Produkttyp | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter |
| Form | Flüssig |
| Zusammensetzung | 0.5 μg/μl im TE-Puffer (pH8) in ausreichender Menge für 100 Beladungen mit 1 μl pro Beladung nach dem Mischen mit dem Tracking-Farbstoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle und präzise Größenbestimmung doppelsträngiger DNA-Fragmente von 500 bp bis 10 kb auf Agarose-Gelen |
| Anzahl Bänder | 11 |
| Menge | 50 μg |