Learn More
DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
20 mm Außendurchmesser Schikane-Kulturkolben
25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
38 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
Packungsgröße:
1 Liter
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
- Für Kulturröhrchen mit glattem Rand
- Inhalt bleibt auch ohne Baumwollstöpsel steril
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Die Verschlüsse für 38 mm Außendurchmesser sind für Kulturkolben mit Schikanenboden vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Druckkappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Rot |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyltrimethoxysilane
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.