Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Röhrchenkappen und -verschlüsse
- DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Schließungen
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Schließungen
Artikelnummer. 10399924
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende
16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
20 mm Kulturflaschen mit Schikanen
20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
38 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 10399924 | Naturfarben | 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 1000 Stück |
| 10799335 | Naturfarben | 20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 500 Stück |
| 11778283 | Naturfarben | 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 500 Stück |
| 11758283 | Naturfarben | 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 11760734 | Naturfarben | 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 250 Stück |
| 10349594 | Naturfarben | 38 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 250 Stück |
| 10389354 | Rot | 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10616285 | Grün | 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10647245 | Gelb | 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10084554 | Blau | 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10369934 | Gelb | 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 1000 Stück |
| 10451815 | Grün | 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 1000 Stück |
| 10626285 | Grün | 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 1000 Stück |
| 10195414 | Blau | 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 1000 Stück |
| 10459894 | Rot | 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 1000 Stück |
| 10492375 | Blau | 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 1000 Stück |
| 10257774 | Gelb | 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 1000 Stück |
| 10607435 | Rot | 20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 500 Stück |
| 10655505 | Blau | 20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 500 Stück |
| 10084744 | Rot | 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 500 Stück |
| 10420285 | Gelb | 20 mm Kulturflaschen mit Schikanen | 500 Stück |
| 10309894 | Grün | 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 500 Stück |
| 10638205 | Gelb | 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 500 Stück |
| 10507045 | Grün | 20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 500 Stück |
| 10348544 | Blau | 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden | 500 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10399924
Lieferant
DWK Life Sciences
Lieferanten-Nr.
7366016
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
153.00 €
124.57 € / 1000 Stück
Sparen 28.43 €
18% Rabatt
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
- Für Kulturröhrchen mit glattem Ende
- Den Inhalt der Tube ohne Watteverschluss steril halten.
- Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Druckkappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Naturfarben |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |