Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Schließungen
Artikelnummer. 10451815
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende
16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
20 mm Kulturflaschen mit Schikanen
20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
38 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10451815 Grün 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 1000 Stück
10799335 Naturfarben 20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 500 Stück
11778283 Naturfarben 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 500 Stück
11758283 Naturfarben 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende 500 Stück
10399924 Naturfarben 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 1000 Stück
11760734 Naturfarben 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 250 Stück
10349594 Naturfarben 38 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 250 Stück
10389354 Rot 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende 1000 Stück
10616285 Grün 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende 1000 Stück
10647245 Gelb 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende 1000 Stück
10084554 Blau 13 mm Kulturröhrchen mit glattem Ende 1000 Stück
10369934 Gelb 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 1000 Stück
10626285 Grün 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 1000 Stück
10195414 Blau 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 1000 Stück
10459894 Rot 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 1000 Stück
10492375 Blau 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 1000 Stück
10257774 Gelb 18 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 1000 Stück
10607435 Rot 20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 500 Stück
10655505 Blau 20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 500 Stück
10084744 Rot 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 500 Stück
10420285 Gelb 20 mm Kulturflaschen mit Schikanen 500 Stück
10309894 Grün 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 500 Stück
10638205 Gelb 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 500 Stück
10507045 Grün 20 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 500 Stück
10348544 Blau 25 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 10451815 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 7366316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 €
    155.36 € / 1000 Stück
    Sparen 50.64 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In naturfarben (transparent) oder vier verschiedenen Farben lieferbar
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
  • Für Kulturröhrchen mit glattem Ende
  • Den Inhalt der Tube ohne Watteverschluss steril halten.
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Druckkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Farbe Grün
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 16 mm Kulturröhrchen mit glatten Enden
Einwegprodukt Wiederverwendbar