Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Röhrchenkappen und -verschlüsse
- DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
Artikelnummer. 11758283
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
20 mm Außendurchmesser Schikane-Kulturkolben
25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
38 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
| Artikelnummer. | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11758283 | Naturfarben | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10799335 | Naturfarben | 20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 11778283 | Naturfarben | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10399924 | Naturfarben | 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 11760734 | Naturfarben | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 250 Stück |
| 10349594 | Naturfarben | 38 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 250 Stück |
| 10389354 | Rot | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10616285 | Grün | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10647245 | Gelb | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10084554 | Blau | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10369934 | Gelb | 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10451815 | Grün | 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10626285 | Grün | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10195414 | Blau | 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10459894 | Rot | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10492375 | Blau | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10257774 | Gelb | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10607435 | Rot | 20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10655505 | Blau | 20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10084744 | Rot | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10420285 | Gelb | 20 mm Außendurchmesser Schikane-Kulturkolben | 500 Stück |
| 10309894 | Grün | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10638205 | Gelb | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10507045 | Grün | 20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10348544 | Blau | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11758283
Marca: DWK Life Sciences 7366013
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
- Für Kulturröhrchen mit glattem Rand
- Inhalt bleibt auch ohne Baumwollstöpsel steril
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Die Verschlüsse für 38 mm Außendurchmesser sind für Kulturkolben mit Schikanenboden vorgesehen.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Druckkappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Naturfarben |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?