Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Röhrchenkappen und -verschlüsse
- DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
Artikelnummer. 10084554
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
20 mm Außendurchmesser Schikane-Kulturkolben
25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
38 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10084554 | Blau | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10799335 | Naturfarben | 20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 11778283 | Naturfarben | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 11758283 | Naturfarben | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10399924 | Naturfarben | 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 11760734 | Naturfarben | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 250 Stück |
| 10349594 | Naturfarben | 38 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 250 Stück |
| 10389354 | Rot | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10616285 | Grün | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10647245 | Gelb | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10369934 | Gelb | 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10451815 | Grün | 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10626285 | Grün | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10195414 | Blau | 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10459894 | Rot | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10492375 | Blau | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10257774 | Gelb | 18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 1000 Stück |
| 10607435 | Rot | 20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10655505 | Blau | 20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10084744 | Rot | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10420285 | Gelb | 20 mm Außendurchmesser Schikane-Kulturkolben | 500 Stück |
| 10309894 | Grün | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10638205 | Gelb | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10507045 | Grün | 20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
| 10348544 | Blau | 25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende | 500 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10084554
Lieferant
DWK Life Sciences
Lieferanten-Nr.
7366513
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
- Für Kulturröhrchen mit glattem Rand
- Inhalt bleibt auch ohne Baumwollstöpsel steril
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Die Verschlüsse für 38 mm Außendurchmesser sind für Kulturkolben mit Schikanenboden vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Druckkappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |