Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-35 Milchverdünnungsflaschen
Artikelnummer. 10339734
Ansicht ändern
Click to view available options
Graduated:
Ja
Nein
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Graduated
10339734 Ja
10238244 Nein
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10339734 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 14925160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt aus den Anforderungen für Milchverdünnungsflaschen gemäß APHA-Standardmethoden für die Prüfung von Milchprodukten
  • Erhältlich in einfacher Ausführung oder mit Graduierung in 99 ml-Stufen mit einer Genauigkeit von ± 1 ml
  • Kapazität von 5.5 oz. (160 ml), quadratischer Querschnitt (45 × 45 mm), glattes Markierungsfeld und GPI-Gewindeausführung (28-400)
  • Autoklavierbarer schwarzer Phenolharz-Schraubverschluss mit eingeklebter Gummieinlage
Spezifikation
Fassungsvermögen 160 ml (5 oz.)
Kapazität (metrisch) 160 ml
Farbe Clear
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Milchverdünnung
Material Glas
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Schwarz
Graduated Ja
Öffnung Narrow
Höhe (metrisch) 150 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,9 in.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28-400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5 oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität APHA
Produkttyp Milk Dilution Bottle