Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen
Beschreibung
Verwenden Sie diese Glasröhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen und Zellwaschverfahren. Kimble™ KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen sind aus 51 Expansionsborosilikatglas hergestellt, das ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen das Auslaugen von Natrium bietet, ein Problem, das häufig bei Produkten aus Kalknatronglas auftritt.
- Diese Röhrchen von Premiumqualität verfügen über robuste, gleichförmige Böden und eine konsistente Länge
- Die Größen mit den Abmessungen 10 x 75 mm und 12 x 75 mm sind für Zellwaschverfahren geeignet
- Die Röhrchen sind in bequemen Kästen für die einfache Nutzung auf dem Arbeitstisch und in Schubladen verpackt
- Die Röhrchen mit den Abmessungen 6 x 50 mm werden auch oft als “Durham-Röhrchen” bezeichnet
- Die Kästen sind in Kunststofffolie verpackt. Die Röhrchen sind parallel ausgerichtet, wodurch diese gegen Bruch beim Transport und gegen Kontamination geschützt sind
- Keine Beschriftungsfläche
- Gemäß ASTM Spezifikation E890 entwickelt
- Hergestellt aus 51 Expansion Borosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Bestellinformation
Die Röhrchen sind in praktischen Tabletts für die einfache Nutzung auf Arbeitstischen und in Schubladen verpackt Die Tabletts sind in Schrumpffolie verpackt. Die Röhrchen sind parallel ausgerichtet, wodurch diese gegen Bruch beim Transport und gegen Kontamination geschützt sind. Die Röhrchen werden in Kartons à 1000 Stück geliefert, außer 14-95796J und 14-957-96K, die in Kartons mit jeweils 500 Stück verpackt sind.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen gemäß ASTM-Spezifikation E438, Typ I, Klasse B.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse B |
| Kapazität (metrisch) | 19 ml |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Hervorragende Chemikalienbeständigkeit gegen Natriumauslaugung |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | Tablett |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Einfaches Röhrchen |