Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen
Artikelnummer. p-314310
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
4 ml
6 ml
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11829933 28.5 ml 150 mm 18 mm 500 Stück
11835824 36 ml 150 mm 20 mm 500 Stück
11841174 4 ml 75 mm 10 mm 1000 Stück
11880074 6 ml 75 mm 12 mm 1000 Stück
11819923 15 ml 100 mm 16 mm 1000 Stück
11864514 19 ml 125 mm 16 mm 1000 Stück
11863825 10 ml 100 mm 13 mm 1000 Stück
11810084 23 ml 150 mm 16 mm 1000 Stück
10308644 1 ml 50 mm 6 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11829933 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 7350018150
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Verwenden Sie diese Glasröhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen und Zellwaschverfahren. Kimble™ KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen sind aus 51 Expansionsborosilikatglas hergestellt, das ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen das Auslaugen von Natrium bietet, ein Problem, das häufig bei Produkten aus Kalknatronglas auftritt.
  • Diese Röhrchen von Premiumqualität verfügen über robuste, gleichförmige Böden und eine konsistente Länge  
  • Die Größen mit den Abmessungen 10 x 75 mm und 12 x 75 mm sind für Zellwaschverfahren geeignet
  • Die Röhrchen sind in bequemen Kästen für die einfache Nutzung auf dem Arbeitstisch und in Schubladen verpackt
  • Die Röhrchen mit den Abmessungen 6 x 50 mm werden auch oft als “Durham-Röhrchen” bezeichnet
  • Die Kästen sind in Kunststofffolie verpackt. Die Röhrchen sind parallel ausgerichtet, wodurch diese gegen Bruch beim Transport und gegen Kontamination geschützt sind
  • Keine Beschriftungsfläche
  • Gemäß ASTM Spezifikation E890 entwickelt
  • Hergestellt aus 51 Expansion Borosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Bestellinformation
Die Röhrchen sind in praktischen Tabletts für die einfache Nutzung auf Arbeitstischen und in Schubladen verpackt Die Tabletts sind in Schrumpffolie verpackt. Die Röhrchen sind parallel ausgerichtet, wodurch diese gegen Bruch beim Transport und gegen Kontamination geschützt sind. Die Röhrchen werden in Kartons à 1000 Stück geliefert, außer 14-95796J und 14-957-96K, die in Kartons mit jeweils 500 Stück verpackt sind.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen gemäß ASTM-Spezifikation E438, Typ I, Klasse B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse B
Kapazität (metrisch) 28.5 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Hervorragende Chemikalienbeständigkeit gegen Natriumauslaugung
Markertyp Keine
Verpackung Tablett
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Produkttyp Einfaches Röhrchen