Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ GL 45-Medien-/Lagerflaschen
Artikelnummer. 11780209 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
100 bis 400 ml
100 bis 900 ml
400 bis 1800 ml
Packungsgröße:
10 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11780209
Marke: DWK Life Sciences 14395500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal zum Mischen, Lagern und Transportieren von Kulturmedien, Chemikalien oder Lösungsmitteln
  • Autoklavierbares BorosilikatglasTyp 1
  • Permanente weiße, emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfelder
  • Ungefähr 30 mm Innendurchm. GL 45-Innengewindeöffnung
  • Kappe aus blauem Polypropylen ohne Einlage autoklavierbar bei 140 °C (284 °F) und austauschbar, tropffrei, mit Ausgießring aus durchsichtigem Polypropylen
Bestellinformation
Kappe und Ring sind ebenfalls gesondert erhältlich. Fragen Sie Ihren Thermo Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (17 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,3 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Enthält Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring
Material Borosilikatglas (Typ I)
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen 100 bis 400 ml
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 176 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 86 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss