Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ KIMAX™ GL 45-Medien-/Lagerflaschen
Beschreibung
Optimal zum Mischen, Lagern und Transportieren von Kulturmedien, Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Autoklavierbare Typ-1-Borosilikatglaskonstruktion
- Verbesserte Graduierungen und Markierungsstellen werden mit chemisch resistenter weißer Emaillefarbe hergestellt
- Ca. 30 mm I.D. GL 45 Schraubgewindeöffnung
- Geliefert mit einer linerlosen blauen Polypropylen-GL 45-Schraubgewindekappe, autoclavable bis 140 °C (284 °F)
- Austauschbarer, tropffreier, klarer Polypropylen-Gießring ist an jeder Flasche enthalten.
Bestellinformation
Kappe und Ring sind ebenfalls gesondert erhältlich. Fragen Sie Ihren Thermo Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 2000 ml (67.62 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5.3 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.18 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
| Enthält | Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring |
| Material | Borosilikatglas (Typ I) |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Mehr anzeigen |