Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen mit Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- KIMAX™ Röhrchen mit kurzem, konischem Boden
- Graduiert und kalibriert auf Volumenaufnahme
- Der obere Rand ist mit einer Wulst und einer Ausgusstülle versehen
- Skala und Beschriftungsbereich aus strapazierfähiger, weißer Emaillekeramik
- Kapazität: 50 ml
- Max. RZB: 2000
- Außendurchmesser des Röhrchens 29 mm, Länge 118 mm
- Graduierungabstände 0 bis 10: 0.5 ml, 10 bis 50: 1 ml
- Toleranz (ml) 0 bis 2 – ±0.2, über 2 bis 10 – ±0.3, über 10 – ±0.5
- 12/Karton
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Ausblasen |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E438 |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit | Zur Verwendung im Labor |
| Toleranz | 0 bis 2 - ±0.2, über 2 bis 10 - 0.3, über 10 - 0.5 |
| Länge (metrisch) | 118 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Durchmesser (metrisch) | 29 mm |
| Mehr anzeigen |