Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser
Artikelnummer. 11706313
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11706313
Marke: DWK Life Sciences 1400030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dickem, leicht ausgestelltem Oberteil mit Rollrand
  • Mit Ausguss
  • Mattiert emailliertes Beschriftungsfeld
  • Die Größen mit 20 bis 4000 ml verfügen über weiße Skalen für geschätzte Mengen
  • Auf ±5 % genau
  • Gleichmäßige robuste Wände
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 1.01 oz.
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Graduierungsbereich 5 bis 25 ml
Enthält Ausguss
Schritten 10 ml
Markertyp Matte Emaille-Markierung
Menge 12/Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, Typ I
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Griffin mit oberem Wulst