Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser
Beschreibung
Mit dickem, leicht ausgestelltem Oberteil mit Rollrand
- Mit Ausguss
- Mattiert emailliertes Beschriftungsfeld
- Die Größen mit 20 bis 4000 ml verfügen über weiße Skalen für geschätzte Mengen
- Auf ±5 % genau
- Gleichmäßige robuste Wände
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±5 % |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3.38 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten |
| Graduierungsbereich | 20 bis 80 ml |
| Enthält | Ausguss |
| Schritten | 10 ml |
| Markertyp | Matte Emaille-Markierung |
| Menge | 12 Packung |
| Mehr anzeigen |