Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser
Artikelnummer. p-33607
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11786303 10 ml -
11796303 20 ml 12 Stück
31925050 20 ml 48 Stück
11706313 30 ml 12 Stück
31925055 30 ml 48 Stück
11726313 100 ml 12 Stück
11766323 150 ml -
31925056 150 ml 48 Stück
11776323 250 ml 12 Stück
11716333 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11786303 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 1400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Mit dickem, leicht ausgestelltem Oberteil mit Rollrand
  • Mit Ausguss
  • Mattiert emailliertes Beschriftungsfeld
  • Die Größen mit 20 bis 4000 ml verfügen über weiße Skalen für geschätzte Mengen
  • Auf ±5 % genau
  • Gleichmäßige robuste Wände
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Enthält Ausguss
Schritten 10 ml
Markertyp Matte Emaille-Markierung
Menge 12/Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, Typ I
Modell Griffin mit oberem Wulst