Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Medienflaschen — ohne Graduierung
Código de producto. 10247774
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
33 bis 430 mm
missing translation for 'unitSize'
24 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10247774
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 61100125
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Gewährleisten einfaches Ausgießen und praktische Handhabung
  • Lieferbar mit (Kat.- Nr. 06-421-7) und ohne Graduierung
  • 1000 ml-Größe mit in die Seitenwand eingegossenen Fingergriffen und zwei GPI-Gewindegrößen erhältlich
  • Alle Flaschen verfügen über ein Gewinde für Schraubverschlüsse
  • Ohne Verschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fassungsvermögen 125 ml (4.22 oz.)
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,1 in.
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 119 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,6 in.
Verschlussgröße 33 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado