Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Medienflaschen — ohne Graduierung
Beschreibung
- Lieferbar mit (Kat.- Nr. 06-421-7) und ohne Graduierung
- 1000 ml-Größe mit in die Seitenwand eingegossenen Fingergriffen und zwei GPI-Gewindegrößen erhältlich
- Alle Flaschen verfügen über ein Gewinde für Schraubverschlüsse
- Ohne Verschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.7 Zoll |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 147 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,7 Zoll |
| Verschlussgröße | 33 bis 430 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 70 mm |