Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit PTFE-beschichteter Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage
Artikelnummer. 11838452
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Kapazität (metrisch):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Gewindegröße:
13-415
15-415
18-415
24-410
Packungsgröße:
144 Stück
192 Stück
288 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Gewindegröße unitSize
11838452 20 mm 150 mm 30 ml 18-415 192 Stück
11898442 13 mm 100 mm 8 ml 13-415 288 Stück
11808452 16 mm 100 mm 12 ml 15-415 288 Stück
11818452 16 mm 125 mm 16 ml 15-415 288 Stück
11828452 16 mm 150 mm 20 ml 15-415 288 Stück
11858452 20 mm 125 mm 25 ml 18-415 192 Stück
11848452 25 mm 200 mm 70 ml 24-410 144 Stück
11800084 25 mm 150 mm 50 ml 24-410 144 Stück
8 options
Artikelnummer. 11838452
Marke: DWK Life Sciences 45066A20150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage
  • Weiße Beschriftungsfläche
  • Kappe aus schwarzem Phenolharz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E982, Typ VI, Klasse B
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 30 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Markertyp Beschriftungsfläche
Auskleidungsmaterial PTFE, Gummi
Gewindegröße 18-415
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Wiederverwendbares Teströhrchen