Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapazität (metrisch):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Gewindegröße:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Packungsgröße:
144 Stück
192 Stück
24 Stück
288 Stück
Beschreibung
Schwarzer Phenolharzverschluss mit inerter Gummieinlage
- Weiße Beschriftungsfläche
- Kat.- Das Röhrchen Nr. 14-930C ist geeignet für die Bestimmung von Insulin gemäß Methode nach Alving, Rubin, und Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E982, Typ VI, Klasse A |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Markertyp | Beschriftungsfläche |
| Auskleidungsmaterial | Gummi |
| Gewindegröße | 18-415 |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Mehr anzeigen |