Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage
Beschreibung
Schwarzer Phenolharzverschluss mit inerter Gummieinlage
- Weiße Beschriftungsfläche
- Kat.- Das Röhrchen Nr. 14-930C ist geeignet für die Bestimmung von Insulin gemäß Methode nach Alving, Rubin, und Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E982, Typ VI, Klasse A |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 12 ml |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Markertyp | Beschriftungsfläche |
| Auskleidungsmaterial | Gummi |
| Gewindegröße | 15-415 |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Mehr anzeigen |