Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Lösungsflaschen
Artikelnummer. 10420275
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13,2 L
19 L
Artikelnummer. 10420275
Marke: DWK Life Sciences 1495035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste Konstruktion, die für eine lange Lebensdauer bei täglicher Verwendung ausgelegt ist. Ideal für das Lagern und Dosieren von Lösungen. Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A.
Geeignet für die Lagerung von destilliertem Wasser und Standardlösungen.
  • KIMAX™ Ballonflasche mit schrägen Schultern
  • Der Hals bietet eine gleichmäßige Passform zur Verwendung mit Gummistopfen Nr. 12
  • Die Größe von 5 Gallonen entspricht der US-Spezifikation DD-B-597
  • Die platingehärtete Stopfenbaugruppe mit 3 Anschlüssen und die PVDF-Sanitärklammer ermöglichen einen sterilen Flüssigkeitstransfer ohne extrahierbare Substanzen, wie für biotechnische und pharmazeutische Anwendungen erforderlich
  • Die Stopfenanschlüsse sind für den Anschluss von 1/8 in.-, 1/4 in.- (Stopfen mit 4 Anschlüssen haben zwei 1/4 in.-Anschlüsse) und 3/8 in.-Silikonschläuche konzipiert
  • Autoklavierbar
  • Nicht steril
Compliance
Die Größe von 5 Gallonen entspricht den Vorgaben der US-amerikanischen Fed. Spec. DD-B-597.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,5 gal.
Kapazität (metrisch) 13,2 L
Verschlusstyp Stopfen
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 10,1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25,7 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagern und Dosieren von Lösungen
Höhe (angloamerikanisch) 17,6 in.
Höhe (metrisch) 44,8 cm
Material Borosilikatglas (3.3)
Mouth Style Enghals
Produkttyp Ballonflasche
Form Gefälle, enger Hals
Sterilität Unsteril
Anzahl Stopfen 12