Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Bechergläser mit hoher Form und mit Ausguss
Artikelnummer. p-33949
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
300 ml
400 ml
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11730704 200 ml 12 Stück
11740704 300 ml 12 Stück
31925057 300 ml 48 Stück
10576445 400 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11730704 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 14030200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Breite Tülle zum einfachen Ausgießen.
  • Mattiertes Beschriftungsfeld
  • Graduierung zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Berzelius-Stil mit ausgestelltem, verstärktem Rundrand
Compliance
Entwickelt nach ASTM™ E 960 Typ III (mit Ausguss) und Typ IV (ohne Ausguss)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6.76 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,24 in.
Außendurchmesser (metrisch) 5.7 cm
Kapazität (metrisch) 200 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Durchführung von Titrationen
Graduierungsbereich 25 bis 150 ml
Höhe (angloamerikanisch) 4,09 in.
Höhe (metrisch) 10.4 cm
Enthält Ausguss
Schritten 25 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 12 Packung
Typ Becher
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM, E960, Typ III, USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Großes Bördeloberteil