Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Beschreibung
- Schutz der PSA-Kat. 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. EN 388 4101X. EN 374-1 Typ A. Mikroorganismenschutz (Bakterien, Pilze und Viren)
- Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und Komfort bei längerer Verwendung
- Ausgezeichnete Nass- und Trockengriffigkeit – gute Griffigkeit für leicht ölige Anwendungen (besserer Schutz)
- Ausgezeichnetes ergonomisches Design – verringert die Ermüdung der Hand bei längerem Einsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE, 0120, EN 374-3 |
| Chlorinated | Nein |
| Farbe | Grün |
| Finger Thickness (English) | 15 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.38 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 15.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.4 mm |
| Mehr anzeigen |