Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Artikelnummer. 15316768
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1 Stück
12 Paare
120 Stück
60 Paare
Artikelnummer. 15316768
Marke: KleenGuard™ 94449
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schutz der PSA-Kat. 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Grüne, handspezifische Handschuhe bieten maximalen Schutz vor chemischen und mechanischen Gefahren. 0,65 AQL, latexfrei, Fingerspitzen mit Rautenprägung. Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und Komfort bei längerer Verwendung.
  • Schutz der PSA-Kat. 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. EN 388 4101X. EN 374-1 Typ A. Mikroorganismenschutz (Bakterien, Pilze und Viren)
  • Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und Komfort bei längerer Verwendung
  • Ausgezeichnete Nass- und Trockengriffigkeit – gute Griffigkeit für leicht ölige Anwendungen (besserer Schutz)
  • Ausgezeichnetes ergonomisches Design – verringert die Ermüdung der Hand bei längerem Einsatz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0120
Chlorinated Nein
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe 2XL
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Norm EN 388 EN 388:4101X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLNOP
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säuren, Basen, Lösungs- und Ätzmittel
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Gefüttert
Modell 94449
Serie KleenGuard™ G80
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 33 cm