Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Artikelnummer. 15386758
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1 Stück
12 Paare
120 Stück
60 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
15386758 L 120 Stück
15326758 S 1 Stück
11730654 S 12 Paare
15376758 M 1 Stück
12601496 L 60 Paare
11750654 L 12 Paare
11770654 XL 12 Paare
15306768 XL 120 Stück
15316768 2XL 120 Stück
11780654 2XL 12 Paare
10 options
Artikelnummer. 15386758
Marke: KleenGuard™ 94447
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schutz der PSA-Kat. 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Grüne, handspezifische Handschuhe bieten maximalen Schutz vor chemischen und mechanischen Gefahren. 0,65 AQL, latexfrei, Fingerspitzen mit Rautenprägung. Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und Komfort bei längerer Verwendung.
  • Schutz der PSA-Kat. 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. EN 388 4101X. EN 374-1 Typ A. Mikroorganismenschutz (Bakterien, Pilze und Viren)
  • Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und Komfort bei längerer Verwendung
  • Ausgezeichnete Nass- und Trockengriffigkeit – gute Griffigkeit für leicht ölige Anwendungen (besserer Schutz)
  • Ausgezeichnetes ergonomisches Design – verringert die Ermüdung der Hand bei längerem Einsatz
Specifications
Zertifizierung/Konformität FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0120
Chlorinated Nein
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe L
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Norm EN 388 EN 388:4101X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLNOP
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säuren, Basen, Lösungs- und Ätzmittel
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Gefüttert
Modell 94447
Serie KleenGuard™ G80
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 33 cm