Learn More
KleenGuard™ SCHUTZBRILLE V50 beschlagfrei Sichtscheibe, (VE=12Stck.)
Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
:
Klare Gläser mit Antifog-Beschichtung
Beschreibung
- Leichte Rundum-Design für mehr Komfort und Schutz
- Schlagfeste Gläser aus Polycarbonat
- Auswechselbares Kopfband ermöglicht engen Sitz am Gesicht des Anwenders
- Die Bügel können entfernt und ausgewechselt werden, wodurch das Produkt an die Aufgabe angepasst werden kann
- Anti-Beschlag-Beschichtung nach EN166 N bietet sicheren Schutz vor Beschlagen der Gläser
- Nebelschutz bietet zusätzlichen Schutz rund um die Gläser
- Gepolsterter Stirnbügel für zusätzlichen Komfort und Belüftung
- Bietet 99.9 % UV-Schutz, reduziert die Belastung der Augen und schützt vor Strahlung
Metallverarbeitung, Transport, Bauwesen
Compliance
Meets EN166 1FT, CSA and ANSI™ Standards
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166 1FT, CSA- und ANSI-Normen |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Material | Polycarbonat |
| UV-Schutz | UV400. |