Learn More
Kimtech™ G3 Nicht sterile Latex-Reinraumhandschuhe
Artikelnummer. 17805385
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17805385 Klein 1000 Stück
17825385 Mittel 1000 Stück
17815385 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Artikelnummer. 17805385 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 5681340
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Die G3 nicht sterilen Latexhandschuhe bieten eine verbesserte taktile Empfindlichkeit und Leistung. Empfohlen für entscheidende Umgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Analysenzertifikat online verfügbar
  • Hochwertiges Latex bietet hochgradigen Schutz vor Kontamination durch Mikroorganismen, Chemikalienspritzer, Partikel und extrahierbare Substanzen
  • Geeignet für den Einsatz in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher. Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
  • Die Handschuhe sind nicht steril, beidseitig tragbar, einmalig verwendbar und naturfarben
  • Die Struktur an Handflächen und Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Bestellinformation
100 Handschuhe, flach verpackt in einer Doppelpackung, mit Bündchen, die an der Öffnung des Innenbeutels ausgerichtet sind. Zehn Beutel pro Polyethylen-Verpackungsfolie, verpackt in einem doppelwandigen Transportkoffer.
Compliance
Getestet gemäß IEST-RP-CC005.2; erfüllt AQL 1.5-Standards für entscheidende Defekte. Erfüllt oder übertrifft ASTM D3578-Standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kat. III gemäß (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Ja
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 8,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Modell 56813
Serie Kimtech™ Pure G3
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm