Learn More
KleenGuard™ G40 Mehrzweckhandschuhe aus nitrilbeschichtetem Schaumstoff
Artikelnummer. 11843480
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11843480 Mittel 12 Paare
11853480 Groß 12 Paare
11863480 Extragroß 12 Paare
11720674 2XL 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11843480 Lieferant KleenGuard™ Lieferanten-Nr. 40226
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
KleenGuard™ G40 Mehrzweckhandschuhe aus nitrilbeschichtetem Schaumstoff sind für Arbeiten konzipiert, die Kraft, Griffigkeit und Fingerfertigkeit erfordern. Die nahtlos gestrickte Nylonhülle ist atmungsaktiv und bietet Tragekomfort. Die Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff sorgt für verbesserte Griffeigenschaften.
  • Schutz der PSA-Kategorie 2 für anspruchsvolle Aufgaben in Technik, Fertigung und Baugewerbe
  • Nitril-schaumbeschichtete Handfläche für ausgezeichnete Tastempfindlichkeit (trocken)
  • Tragbare Spenderbox für Mobilität und schnellen Zugriff
  • Ausgezeichnetes Tastempfinden beim Umgang mit Kleinteilen
Compliance
Entsprechen den Anforderungen für Abriebfestigkeit der Stufe 4 gemäß EN 388.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388
Beschichteter Bereich Handfläche, Finger
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Material Nylon
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe Mittel
Modell Handschuh
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinenreparaturen und Handhabung von Teilen
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie G40
Länge (angloamerikanisch) 9,1 in.
Länge (metrisch) 23 cm