Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Schutz der PSA-Kategorie 2 für anspruchsvolle Aufgaben in Technik, Fertigung und Baugewerbe
- Nitril-schaumbeschichtete Handfläche für ausgezeichnete Tastempfindlichkeit (trocken)
- Tragbare Spenderbox für Mobilität und schnellen Zugriff
- Ausgezeichnetes Tastempfinden beim Umgang mit Kleinteilen
Compliance
Entsprechen den Anforderungen für Abriebfestigkeit der Stufe 4 gemäß EN 388.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388 |
| Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Nitrilschaumstoff |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Schaumstoff |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
| Größe | M |
| Mehr anzeigen |