Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G40 Mehrzweck-Handschuhe mit Beschichtung aus Nitrilschaum
Artikelnummer. 11833480
Ansicht ändern
Click to view available options
Klein
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11833480 Klein
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11833480 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 40225
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Handschuhe sind für Arbeiten konzipiert, die Festigkeit, Griffigkeit und Fingerfertigkeit erfordern. Die nahtlos gestrickte Nylonhülle ist atmungsaktiv und bietet Tragekomfort. Die Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff sorgt für verbesserte Griffeigenschaften.
  • Entwickelt für Aufgaben, bei denen Stärke, Griffigkeit und Fingerfertigkeit ein Muss sind
  • Die Schutzhandschuhe bieten Griffigkeit bei allgemeinen Aufgaben, die Öl und Industriefett beinhalten
  • Weisen auch noch nach 5 Waschzyklen eine hohe Abriebfestigkeit (EN 388) auf
  • 25 % höhere Produktivität als Lederhandschuhe mit ähnlichen Eigenschaften
  • Der nahtlose Nylonstrick auf dem Handrücken ist atmungsaktiv für eine bequeme Passform
  • Silikonfrei
Compliance
Entsprechen den Anforderungen für Abriebfestigkeit der Stufe 4 gemäß EN 388.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388
Beschichteter Bereich Handfläche, Finger
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitrilschaumstoff
Farbe Schwarz
Hand Spezifisch
Material Nylon
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinenreparaturen und Handhabung von Teilen
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Serie G40
Länge (angloamerikanisch) 8,7 in.
Länge (metrisch) 22 cm