Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G40 Latex-überzogene Handschuhe
Click to view available options
:
Größe 2X
Beschreibung
- Die Handschuhe bieten eine lange Nutzungsdauer in industriellen Arbeitsumgebungen
- Die Beschichtung aus Polybaumwoll-Latex sorgt für einen geringen Gehalt an Latexproteinen
- Die knittrige Latextextur verbessert die Griffeigenschaften
- Atmungsaktiver Rücken aus Baumwolle erhöht den Tragekomfort
- Ideal für Maurerarbeiten, Konstruktionsarbeiten und die allgemeine Wartung
- Spezielle Handschuhe rechts und links für einen eng anliegenden, sicheren Sitz
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | Knittriges Latex |
| Farbe | Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Mischung aus Baumwolle/Polyester |
| Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
| Größe | 2XL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maurerarbeiten, allgemeine Wartung und Konstruktionsarbeiten |
| Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
| Art der Handschuhstulpe | Gestrickt |
| Mehr anzeigen |