Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Artikelnummer. 11873480
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 11873480
Marke: KleenGuard™ 97430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zertifiziert n. PSA-Kategorie III. Beidseitig tragbare grau/violette Handschuhe für maximalen Komfort, Schnittschutz der Stufe 3 und Abriebschutz der Stufe 4, wenn das Risiko von Schnitt- oder Risswunden hoch ist, wie in der Metallherstellung, Glasherstellung und Automobilmontage.
  • Schutz gemäß PSA-Kategorie II
  • Hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3, höchste Abriebfestigkeit – für mehr Effizienz und Produktivität
  • EN 388 4X41B. Abriebfestigkeit der Stufe 4
  • Beidseitig tragbar – einmaliges Kosten-Nutzen-Verhältnis für höhere Effizienz und Produktivität
Compliance
Schnittschutz gemäß EN388 Stufe 3.
Spezifikation
Coating Material Nitrilpunkte
Farbe Weiß, Violett
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Dyneema
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 EN 388
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glas- und Metallverarbeitung, Papierherstellung, Automobil- und Flugzeugmontage
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Modell 97430
Serie Kleenguard™ G60