Learn More
KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™ Schnittfeste Handschuhe
Product Code. 11893480
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
11893480 9 12 Paare
11873480 7 12 Paare
11883480 8 12 Paare
11803490 10 12 Paare
11710674 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11893480 Supplier KleenGuard™ Supplier No. 97432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.40 €
    125.02 € / 12 Paare
    Sparen 96.38 €
    43% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die schnittfesten Handschuhe bestehen aus bequemem, atmungsaktivem Material und verfügen über eine lilafarbene konische Beschichtung an den Fingerspitzen für zusätzliche Fingerfertigkeit.
Hohe Schnittfestigkeit bei gleichzeitig verbesserter Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort.
  • Dyneema™ Gewebekonstruktion
  • Purple Nitrile beschichteten Fingerspitzen
  • Flexible gepunktete Handfläche
  • Beidseitig tragbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Coating Material Nitril-Dots
Farbe Weiß, Purpur
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Dyneema
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 9
Norm EN 388 EN 388
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glas- und Metallverarbeitung, Papierherstellung, Automobil- und Flugzeugmontage
Art der Handschuhstulpe Strick
Modell 97432
Serie Kleenguard™ G60