Learn More
Kimtech™ Kimtech A5 sterile Haube mit Bändern
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3880197
Click to view available options
Verschlusstyp:
Keine
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11358041
Marke: Kimtech™ 25797
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Reinraumhaben mit sicheren Bändern und der innovativen CLEAN-DON™
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- zertifiziert nach Typ 6(PB),- Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar,- Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
  • Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
  • Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Bestellinformation
Gammabestrahlt und einzeln verpackt Bestrahlungsbescheinigung verfügbar.
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsöffnung
Größe Universal
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Keine
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Ja
Modell 88807
Sterilität Steril
Verpackungsart Dreifach verpackt, vakuumverpackt
Menge 100/Karton
Enthält Ohne Bänder
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)