Learn More
Kimtech™ A8 Nicht sterile Reinraum-Überschuhe, Unitrax
Description
- 300 Kimtech™ A8 Überschuhe / Etui, 3 Beutel à 100 Überschuhe; Weiß
- Das überlegene, rutschfeste Design bietet 4-mal mehr Grip als führende Alternativen.
- Nahtloser Boden für besseren Tragekomfort; elastische Knöchelöffnung
- Geringer Flusengehalt zur Kontaminationskontrolle
- Ohne Naturkautschuklatex
- Hergestellt aus polyfolienlaminiertem Gewebe
- Doppelt verpackt für den Einsatz in Reinraumumgebungen in der Fertigung und Qualitätskontrolle
- Elastischer Knöchelabschluss für eine bequeme Passform
- Recycelbar durch die RightCycle Programm, das gebrauchte Laborkittel in Rohstoffe für umweltfreundliche Konsumprodukte umwandelt
Specifications
Specifications
| Größe | S/M |
| Material | Polyethylen, Polyester |
| Latex Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlusstyp | Elastische Beinabschlüsse |
| Sohlenart | Rutschfest |
| Saumtyp | Nahtlos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinräume, Herstellung |
| Show More |