Learn More
Kimtech™ Kimtech A8 Überziehschuhe mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Beschreibung
- Sie bieten ausgezeichnete Rutschfestigkeit auf vielen Oberflächen und reduzieren so das Verletzungsrisiko durch Ausgleiten oder Stürze.
- Die Überziehschuhe sind als PSA-Kat. I gemäß (EU-)Verordnung 2016/425 zertifiziert und werden mit den ergänzenden technischen Informationen geliefert.
- Idealer Fuß- und Schuhschutz für Labore und ISO 7-Reinräume.
- Die bequemen Überziehschuhe sind in verschiedenen Größen erhältlich und bestehen aus einem äußerst langlebigem, wasserfesten Material.
- Die Anti-Rutsch-Beschichtung bedeckt das gesamte Obermaterial des Schuhs und verringert so das Risiko für Ausrutschen und Stürze.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Material | Schmelzspinnverbundstoff, Polyethylen, Polyester |
| Latex Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlusstyp | Elastische Beinabschlüsse |
| Sohlenart | Rutschfest |
| Saumtyp | Nahtlos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinräume, Herstellung |
| Mehr anzeigen |