Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 und G5 STERLING™ Nitril-Handschuhe
Kombinieren Sie Nitril-Schutz mit der Sensitivität von Latex
Spezifikation
| Cleanroom Class | Class 1/ISO 3 |
|---|---|
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | Texturiert |
| Finger Thickness (English) | 4 mil |
Beschreibung
Kombinieren Sie Nitril-Schutz mit der Sensitivität von Latex
Im Vergleich zu herkömmlichen Latex- und Nitrilhandschuhen bestechen die neuen Kimtech™ G3 und G5 STERLING Nitrilhandschuhe durch besseren Schutz und Tragekomfort und sind preisgünstiger und umweltfreundlicher. Durch den neuen Herstellungsprozess konnte zudem die Materialdicke dieser Handschuhe verringert werden. Dadurch ist weniger Kraft für das Dehnen des Materials erforderlich. Das Ergebnis ist ein latexfreier Handschuh mit der Tastempfindlichkeit und der Griffigkeit von Latexhandschuhen.
- Für Reinräume der ISO-Klasse 3 oder höher wird der G3 empfohlen; für Reinräume der ISO-Klasse 5 oder höher der G5
- Frei von Naturlatex, daher weniger allergische Reaktionen vom TYP 1 gegen Handschuhe
- Antistatisch im Gebrauch
- Analysenzertifikat (nach Charge) online erhältlich
- Texturierte Fingerspitzen
- Gerolltes Bündchen; angenehme Passform
- Nicht steril
- Pulverfrei
- Hervorragende Fingerfertigkeit und hervorragendes Tastempfinden
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet, hohe Haftkraft/Griffigkeit
- Stärke: 4.0 Thou
- Länge: 12 in. (30.5 cm)
- Umweltfreundlich: Produkt verfügt über umweltfreundliche Eigenschaften und Merkmale (z. B. gewässerschonend, bleifrei usw.), wie in der Produktbeschreibung aufgeführt
Anwendungsbereiche:
Halbleiterindustrie, Medizinprodukte, Flachbildschirme, Pharmazie, Fertigung von Festplattenlaufwerken und Elektronikbauteilen.
Bestellinformation
In doppelter Folie verpackt, mit Folienkartoneinlage.
Spezifikation
| Class 1/ISO 3 | |
| Grau | |
| 4 mil | |
| Yes | |
| 3.1 mil | |
| Puderfrei | |
| 4,0 mil | |
| Kimtech™ G3 | |
| 30,48 cm |
| 1.5 | |
| Texturiert | |
| 0.10 mm | |
| Nitril | |
| 0.07 mm | |
| Nicht steril | |
| 0.10 mm | |
| 12 Zoll |