Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Pure™ G3 NXT™ Nitril-Handschuhe
Ohne Naturlatex-Proteine. Kimtech Pure™ G3 NXT™ Nitrilhandschuhe werden für Reinraumumgebungen der ISO Klasse 3 oder höher empfohlen.
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs |
|---|---|
| Cleanroom Class | Class 10/ISO 4 |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Texturiert |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
Beschreibung
Non-sterile nitrile gloves do not contain natural rubber latex proteins. Recommended for ISO Class 4 or higher cleanroom environments.
- Texturierte Fingerspitzen
- Rollrand für leichtes Überziehen
- Enthalten kein Gummilatex
- Beidhändig
- Dicke: 6.2 Thou an den Fingerspitzen
- Länge: 30.5 cm (12 in.)
- Weiß
Bestellinformation
Doppelt verpackt im Großbeutel. Verpackt in einem Reinraum der ISO - Klasse 5.
Compliance
Erfüllen den AQL-Dichtigkeitswert von 1.5.
Spezifikation
| ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs | |
| Weiß | |
| 6 mil | |
| Yes | |
| Puderfrei | |
| 0.15 mm | |
| 12 Zoll |
| Class 10/ISO 4 | |
| Texturiert | |
| 0.15 mm | |
| Nitril | |
| 5.1 mil | |
| Kimtech™ G3 | |
| 30.48 cm |