Learn More
Kimtech™ G3 Sterile weiße Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17845375
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
8
8,5
9
Packungsgröße:
20 Paare
200 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17845375 6,5 200 Paare
17825375 6 200 Paare
10566062 6,5 20 Paare
17805365 7 200 Paare
17855375 8 200 Paare
17875375 8,5 200 Paare
17825365 9 200 Paare
17885375 10 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17845375 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 56889
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nitrilhandschuhe zeichnen sich durch eine strukturierte Oberfläche aus und bieten einen verbesserten sterilen Reinraumschutz gegen eine Vielzahl von Kontaminanten in einer kritischen Umgebung der Klasse 10/ISO 4. Handspezifische Paare von Kimtech™ Sterile weiße Nitrilhandschuhe der Marke G3 eignen sich für Arbeiter und Techniker in der Medizintechnik, der pharmazeutischen Industrie oder in Forschungslaboren.
Nitrilhandschuhe zeichnen sich durch eine strukturierte Oberfläche aus und bieten einen verbesserten sterilen Reinraumschutz gegen eine Vielzahl von Kontaminanten in einer kritischen Umgebung der Klasse 10/ISO 4. Die handspezifischen Paare eignen sich für Mitarbeiter und Techniker in der Herstellung von Medizinprodukten oder Pharmazeutika sowie in Forschungslaboren.
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- ASTMD6978-05 Spritzschutz vor zytotoxischen Medikamenten- Sterilitätssicherheitswert (SAL) 10-6- Analysenzertifikat online verfügbar- Sterilitätszertifikat online verfügbar
  • Effiziente, umweltfreundliche Nitrilkonstruktion in Weiß, die auf eine Sterilitätsebene (SAL) von 10-6 validiert wurde, in einer reinraumbereiten Verpackung zur Minimierung von Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden
  • Das vollständig sterilisierte weiße Nitrilmaterial ist stärker und schlanker als Latex und verfügt über einen zertifizierten, hohen Verunreinigungsschutz vor Partikeln, Mikroorganismen, Viren, zytotoxischen Medikamenten und Chemikalienspritzern mit einem niedrigen Endotoxingehalt
  • Die Handschuhe sind handspezifisch, für den Einmalgebrauch und weiß mit hoher Reinheit
  • Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Ja
AQL 1,5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,15 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe 6,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0,15 mm
Modell 56889
Serie Kimtech G3 Sterile
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm